AMBH2D700985
Ambeed, Inc.
Methyl 6-(bromomethyl)picolinate
About This Item
Iupac Name
methyl 6-(bromomethyl)-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)7-4-2-3-6(5-9)10-7/h2-4H,5H2,1H3
Clave InChI
GLLACFRFEBEMED-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)