Merck
AMBH2D700942
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-methylquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.08
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-4-methylquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrN/c1-7-6-10(11)12-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
Clave InChI
KZACHCSEYVSCEE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64658-04-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)