Merck
AMBH2D70027C
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrF2O2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Clave InChI
LAIYHMCGMOJBDW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/183065-72-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)