Merck
AMBH2D700259
Ambeed, Inc.
3-Fluorobenzene-1,2-diamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
126.13
Número MDL:
Iupac Name
3-fluoro-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C6H7FN2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,8-9H2
Clave InChI
OJSCBKGRGMBEEW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18645-88-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)