Merck
AMBH2D70024F
Ambeed, Inc.
2,3,6-Trimethylquinoxaline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,3,6-trimethylquinoxaline
Inchi Code
1S/C11H12N2/c1-7-4-5-10-11(6-7)13-9(3)8(2)12-10/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
GQRWKGBOBWHKHP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17635-21-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/17635-21-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)