AMBH2D6FF9B1
Ambeed, Inc.
(2-(Dimethylamino)phenyl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
2-(dimethylamino)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H12BNO2/c1-10(2)8-6-4-3-5-7(8)9(11)12/h3-6,11-12H,1-2H3
Clave InChI
NLTUDNKQUJVGKP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)