AMBH2D6FF866
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-oxododecanoate
About This Item
Iupac Name
ethyl 3-oxododecanoate
Inchi Code
1S/C14H26O3/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12-14(16)17-4-2/h3-12H2,1-2H3
Clave InChI
GUIDAPPCHUNALD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)