Merck
AMBH2D6FF85F
Ambeed, Inc.
Methyl 12-Bromododecanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
293.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 12-bromododecanoate
Inchi Code
1S/C13H25BrO2/c1-16-13(15)11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-12-14/h2-12H2,1H3
Clave InChI
QNXOHINFQALBQN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26825-95-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)