AMBH2D6FF5F7
Ambeed, Inc.
1-(Pyridin-2-yl)ethanol
About This Item
Iupac Name
1-(2-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H9NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-6,9H,1H3
Clave InChI
PPHIIIRFJKDTLG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/18728-61-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)