AMBH2D6FF565
Ambeed, Inc.
2-(Dibenzylamino)acetic acid
About This Item
Iupac Name
(dibenzylamino)acetic acid
Inchi Code
1S/C16H17NO2/c18-16(19)13-17(11-14-7-3-1-4-8-14)12-15-9-5-2-6-10-15/h1-10H,11-13H2,(H,18,19)
Clave InChI
QDWVRVNMKUFQJL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)