Merck
AMBH2D6FDF4D
Ambeed, Inc.
(9,9-Dimethyl-9H-fluorene-2,7-diyl)diboronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
281.91
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
9,9-dimethyl-9H-fluorene-2,7-diyldiboronic acid
Inchi Code
1S/C15H16B2O4/c1-15(2)13-7-9(16(18)19)3-5-11(13)12-6-4-10(17(20)21)8-14(12)15/h3-8,18-21H,1-2H3
Clave InChI
LUVUGOUOAXADNE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/866100-14-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)