Merck
AMBH2D6FDA7F
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4,5-difluoro-2-methylbenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.02
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-bromo-4,5-difluoro-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrF2/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3H,1H3
Clave InChI
FKEURBCLFHOBDM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/875664-38-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)