Merck
AMBH2D6FCA00
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-bromopicolinate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.06
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-2-12-8(11)7-4-3-6(9)5-10-7/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
MVJPVDSRSXLJNQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/77199-09-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)