Merck
AMBH2D6FC6E8
Ambeed, Inc.
2,3-Dimethylpyridin-4-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
123.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,3-dimethyl-4(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C7H9NO/c1-5-6(2)8-4-3-7(5)9/h3-4H,1-2H3,(H,8,9)
Clave InChI
PTURTHBRTGJYRN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/68707-71-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)