Merck
AMBH2D6FBE1D
Ambeed, Inc.
1,3,5-Triiodobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
455.8
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1,3,5-triiodobenzene
Inchi Code
1S/C6H3I3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
Clave InChI
WXLJJIHGDBUBJM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/626-44-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)