Merck
AMBH2D6FBE0A
Ambeed, Inc.
Cyclopentanone-2-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
109.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-oxocyclopentanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H7NO/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h5H,1-3H2
Clave InChI
IPMQSLPLJDKUPI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2941-29-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2941-29-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)