AMBH2D6FBCBB
Ambeed, Inc.
Quinoxaline-2-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
2-quinoxalinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6N2O/c12-6-7-5-10-8-3-1-2-4-9(8)11-7/h1-6H
Clave InChI
UJEHWLFUEQHEEZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1593-08-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)