Merck
AMBH2D6FBC02
Ambeed, Inc.
(4-Bromopyridin-2-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.02
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(4-bromo-2-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c7-5-1-2-8-6(3-5)4-9/h1-3,9H,4H2
Clave InChI
MHVUUSQGWMQSMH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to pale reddish yellow to orange to brown solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131747-45-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)