Merck
AMBH2D6FB1F3
Ambeed, Inc.
2-Chloro-3-methoxyaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.6
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-chloro-3-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H8ClNO/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8/h2-4H,9H2,1H3
Clave InChI
ZWPVZYDSURGWSY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-brown to black liquid or low melting solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/113206-03-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)