Merck
AMBH2D6FB1E5
Ambeed, Inc.
1-(Prop-2-yn-1-yl)pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
145.63
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(2-propynyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N.ClH/c1-2-5-8-6-3-4-7-8;/h1H,3-7H2;1H
Clave InChI
WSIVWIVCDCGFAY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89775-13-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)