AMBH2D6FB0D0
Ambeed, Inc.
5-Nitropyridin-3-amine
About This Item
Iupac Name
5-nitro-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H5N3O2/c6-4-1-5(8(9)10)3-7-2-4/h1-3H,6H2
Clave InChI
YRWMMPVSSQFMRQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)