Merck
AMBH2D6FB0BB
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2-methoxypyridin-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.04
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-bromo-2-methoxy-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O/c1-10-6-4(8)2-3-5(7)9-6/h2-3H,8H2,1H3
Clave InChI
HSVYYOLSYNEVSP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89466-18-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)