Merck
AMBH2D6FA5ED
Ambeed, Inc.
4-(Benzyloxy)-5-methoxy-2-nitrobenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
303.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(benzyloxy)-5-methoxy-2-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C15H13NO6/c1-21-13-7-11(15(17)18)12(16(19)20)8-14(13)22-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,9H2,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
VTHHRADLOLKTLD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60547-92-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)