Merck
AMBH2D6FA5D7
Ambeed, Inc.
1-Methylpiperidine-2,6-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
127.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-methyl-2,6-piperidinedione
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4H2,1H3
Clave InChI
VUYOLIKWIVQHBC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25077-25-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)