AMBH2D6FA4B1
Ambeed, Inc.
2-(Azetidin-3-yl)propan-2-ol hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-(3-azetidinyl)-2-propanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-6(2,8)5-3-7-4-5;/h5,7-8H,3-4H2,1-2H3;1H
Clave InChI
ZDTIEZKFOLVALT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1357923-33-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)