Merck
AMBH2D6FA42A
Ambeed, Inc.
1-(6-Methoxypyrimidin-4-yl)piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H15N3O3/c1-17-10-6-9(12-7-13-10)14-4-2-8(3-5-14)11(15)16/h6-8H,2-5H2,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
ZBHGDAPDHFJOMY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1334488-49-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)