Merck
AMBH2D6FA33C
Ambeed, Inc.
3-Chloro-5-nitrophenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.56
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-chloro-5-nitrophenol
Inchi Code
1S/C6H4ClNO3/c7-4-1-5(8(10)11)3-6(9)2-4/h1-3,9H
Clave InChI
HIZPNTCIGGXRIF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/618-63-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)