AMBH2D6FA304
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (1-acetylpiperidin-4-yl)carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 1-acetyl-4-piperidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H22N2O3/c1-9(15)14-7-5-10(6-8-14)13-11(16)17-12(2,3)4/h10H,5-8H2,1-4H3,(H,13,16)
Clave InChI
YBNZMQXSIQUIHZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)