Merck
AMBH2D6F9C75
Ambeed, Inc.
N,N-Dimethylpyrrolidin-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
114.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N,N-dimethyl-N-(3-pyrrolidinyl)amine
Inchi Code
1S/C6H14N2/c1-8(2)6-3-4-7-5-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
AVAWMINJNRAQFS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69478-75-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)