Merck
AMBH2D6F9C5C
Ambeed, Inc.
(1H-Pyrazol-3-yl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
111.9
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1H-pyrazol-3-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C3H5BN2O2/c7-4(8)3-1-2-5-6-3/h1-2,7-8H,(H,5,6)
Clave InChI
NEUWPDLMDVINSN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/376584-63-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)