Merck
AMBH2D6F9B08
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (1-(4-bromophenyl)ethyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
300.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 1-(4-bromophenyl)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H18BrNO2/c1-9(10-5-7-11(14)8-6-10)15-12(16)17-13(2,3)4/h5-9H,1-4H3,(H,15,16)
Clave InChI
KECPRZHCNCDSET-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850363-42-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)