Merck
AMBH2D6F9942
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-chloropiperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.71
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 4-chloro-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H18ClNO2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-8(11)5-7-12/h8H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
NZZWXABIGMMKQL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/154874-94-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)