AMBH2D6F9927
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-hydroxyethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H23NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-7-4-5-10(9-13)6-8-14/h10,14H,4-9H2,1-3H3
Clave InChI
DXABICKZWDHPIP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)