AMBH2D6F8EC0
Ambeed, Inc.
4-(Pyridin-3-yl)butan-1-ol
About This Item
Iupac Name
4-(3-pyridinyl)-1-butanol
Inchi Code
1S/C9H13NO/c11-7-2-1-4-9-5-3-6-10-8-9/h3,5-6,8,11H,1-2,4,7H2
Clave InChI
GPJCBIYBTLQPQG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/60753-14-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)