AMBH2D6F8EA2
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(2-aminothiazol-5-yl)acetate
About This Item
Iupac Name
ethyl (2-amino-1,3-thiazol-5-yl)acetate
Inchi Code
1S/C7H10N2O2S/c1-2-11-6(10)3-5-4-9-7(8)12-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9)
Clave InChI
JAZQWKNSZPGYPK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/62557-32-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)