AMBH2D6F8E6C
Ambeed, Inc.
2-(2,6-Difluorophenyl)pyrrolidine
About This Item
Iupac Name
2-(2,6-difluorophenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H11F2N/c11-7-3-1-4-8(12)10(7)9-5-2-6-13-9/h1,3-4,9,13H,2,5-6H2
Clave InChI
APJIUSMTBHARPY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)