Merck
AMBH2D6F8DCB
Ambeed, Inc.
2,4,7-Trichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Seleccione un Tamaño
100 MG
96,74 €
250 MG
120,01 €
Referencia (SKU) del distribuidor: A121248-100MG
96,74 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
96,74 €
250 MG
120,01 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.46
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A121248-100MG
96,74 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2,4,7-trichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H2Cl3N3/c7-2-1-10-4-3(2)11-6(9)12-5(4)8/h1,10H
Clave InChI
YKSHOCBYNLDZIM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1923177-10-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1923177-10-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)