AMBH2D6F8BF1
Ambeed, Inc.
3,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde
About This Item
Iupac Name
3,4-difluoro-5-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6F2O2/c1-12-7-3-5(4-11)2-6(9)8(7)10/h2-4H,1H3
Clave InChI
FUBGAZPSMRFXLZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/881190-46-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)