AMBH2D6F8AF7
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
About This Item
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrFO2/c1-12-8-3-5(9)2-7(10)6(8)4-11/h2-4H,1H3
Clave InChI
RJWZBFAJSYHLOU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)