Merck
AMBH2D6F8857
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.04
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H4BrN3/c9-6-1-2-11-8-7(6)5(3-10)4-12-8/h1-2,4H,(H,11,12)
Clave InChI
FISOZTLOLLQPFJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159982-14-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)