Merck
AMBH2D6F87B0
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (1-aminopentan-3-yl)carbamate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238.76
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-1-ethylpropylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H22N2O2.ClH/c1-5-8(6-7-11)12-9(13)14-10(2,3)4;/h8H,5-7,11H2,1-4H3,(H,12,13);1H
Clave InChI
ZHDGOHJRICERGX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1983858-46-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1983858-46-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)