AMBH2D6F8785
Ambeed, Inc.
tert-Butyl oxazol-4-ylcarbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 1,3-oxazol-4-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H12N2O3/c1-8(2,3)13-7(11)10-6-4-12-5-9-6/h4-5H,1-3H3,(H,10,11)
Clave InChI
FHSAVSFTBFWLRS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1314931-66-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)