AMBH2D6F872D
Ambeed, Inc.
3-Chloro-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridazine
About This Item
Iupac Name
3-chloro-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridazine
Inchi Code
1S/C6H4ClF3N2O/c7-5-1-4(2-11-12-5)13-3-6(8,9)10/h1-2H,3H2
Clave InChI
JXLUXGPKQTUEJS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1346691-33-5.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)