Merck
AMBH2D6F84DF
Ambeed, Inc.
tert-butyl 9-oxo-3-azaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
267.37
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 9-oxo-3-azaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H25NO3/c1-14(2,3)19-13(18)16-10-8-15(9-11-16)6-4-12(17)5-7-15/h4-11H2,1-3H3
Clave InChI
UXZBTEIHIQFMIT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/873924-08-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)