Merck
AMBH2D6F813C
Ambeed, Inc.
Quinuclidine-4-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.66
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
quinuclidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c10-7(11)8-1-4-9(5-2-8)6-3-8;/h1-6H2,(H,10,11);1H
Clave InChI
JTYXRFSULOZNPH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40117-63-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/40117-63-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)