AMBH2D6F72F4
Ambeed, Inc.
6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine
About This Item
Iupac Name
6-(difluoromethyl)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H6F2N2/c7-6(8)5-2-1-4(9)3-10-5/h1-3,6H,9H2
Clave InChI
CHLQZHZHFXWMOV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)