AMBH2D6F72F0
Ambeed, Inc.
4-(tert-Butyl)-2-iodophenol
About This Item
Iupac Name
4-tert-butyl-2-iodophenol
Inchi Code
1S/C10H13IO/c1-10(2,3)7-4-5-9(12)8(11)6-7/h4-6,12H,1-3H3
Clave InChI
DTNQNHHVSJPDSG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)