AMBH2D6F7125
Ambeed, Inc.
9-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5(6H)-one
About This Item
Iupac Name
9-bromo[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5(6H)-one
Inchi Code
1S/C9H5BrN4O/c10-5-1-2-7-6(3-5)8-11-4-12-14(8)9(15)13-7/h1-4H,(H,13,15)
Clave InChI
HLXDEXWXUULCPP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)