AMBH2D6F711B
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrF2O2/c8-6-4(9)1-3(7(11)12)2-5(6)10/h1-2H,(H,11,12)
Clave InChI
NLLRAEQVOZOSBB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/651027-00-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)