Merck
AMBH2D6F701E
Ambeed, Inc.
(3-Chloro-2-fluoropyridin-4-yl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.35
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-chloro-2-fluoro-4-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C5H4BClFNO2/c7-4-3(6(10)11)1-2-9-5(4)8/h1-2,10-11H
Clave InChI
VYHSSQRGIWMXJE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1217500-55-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)